BAH147120350
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 14.1 L (3.73 gal)
Synonyme(s) :
PP funnel, large funnel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H14712-0350
H totale
17.875 in. (454 mm)
Capacité
14.1 L (3.73 gal)
stem I.D. × L × O.D.
1 in. (26 mm) × 4.125 (104) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
12.5 in. (318 mm) × 13.875 in. (353 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)