Principaux documents
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
Synonyme(s) :
plastic forcep, reusable forceps
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37920-0000
Longueur
5 in. (127 mm)
Catégories apparentées
Description générale
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Caractéristiques et avantages
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP