BAF131641923
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, red
Synonyme(s) :
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red
Conditionnement
pack of 200 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F13164-1923
Capacité
18.9-34.1 L (5-9 g)
width × H × thickness
480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA