B74666
exo-2-Bromonorbornane
98%
Synonyme(s) :
exo-2-Bromobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5148 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/29 mmHg (lit.)
Densité
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
Clé InChI
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup