B51801
1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
99%
Synonyme(s) :
Bpa, 4,4′-Ethylenedipyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
110-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(Cc1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H12N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h3-10H,1-2H2
Clé InChI
DQRKTVIJNCVZAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable