Principaux documents
ALD00526
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-9
Synonyme(s) :
tert-Butyl (2-(3-(2-fluorophenyl)-1-methylureido)ethyl)(methyl)carbamate, SHI-9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O=C(N(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C)NC1=C(F)C=CC=C1
InChI
1S/C16H24FN3O3/c1-16(2,3)23-15(22)20(5)11-10-19(4)14(21)18-13-9-7-6-8-12(13)17/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,18,21)
Clé InChI
OOSVRVOVTXLHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve