939390
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cobalt difluoride hydrate, Cobaltous fluoride tetrahydrate, Difluorocobalt hydrate
About This Item
Type
(High purity Salts)
Niveau de qualité
Pureté
98-102% (complexometric)
99.9% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤1500 ppm (trace metals analysis)
Couleur
faint red to dark red/pink
Pf
200 °C
Solubilité
water: solubleslightly
Densité
2.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 ppm
Traces de cations
Al: <20 ppm
Cu: <20 ppm
Fe: <20 ppm
K: <20 ppm
Mg: <20 ppm
Na: <20 ppm
Pb: <20 ppm
Adéquation
catalyst
Application(s)
(Catalyst)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable