935689
Sulfate de fer(II) heptahydraté
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron sulphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals (or granules)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
light blue to green
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable