934038
Hexafluoroisopropyl methyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, HFME, HFPM, Isoindoklon
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤250 ppm acid (HF)
≤500 ppm H2O
Point d'ébullition
50 °C
Densité
1.39 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3