Key Documents
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Formule linéaire :
(C34H43N)n
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
Mw ≥20,000 by GPC
Niveau de qualité
Solubilité
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
Fluorescence
λem 406 nm±10 nm in THF
Application
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable