932272
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(2,5-p -xylene)]
Synonyme(s) :
ADS145UV, PFO-co-pX, PFP
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
solid (powder, crystal or fiber)
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw >20,000 Da by GPC
Couleur
white to off-white
Solubilité
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
toluene: soluble
λmax
335 nm±10 nm in THF
Fluorescence
λem 378 nm±10 nm in THF
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable