929832
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn (600-6000-600), poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
Synonyme(s) :
PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, biodegradable triblock copolymer
About This Item
Niveau de qualité
Forme
low-melting solid
Poids mol.
average Mn (600-6000-600)
Contient
contains ≤ 300 ppm MEHQ as inhibitor
Couleur
white to off-white
Extrémité Ω
acrylate
Extrémité α
acrylate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
Description générale
Application
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
Caractéristiques et avantages
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable