Principaux documents
929743
Sigma-Aldrich
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H22BF14IrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1011.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or chunks
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
Application
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Kennosuke Itoh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(16), 5171-5179 (2020-12-11)
1,2,3,4-Tetrahydroquinolines should be applicable to the development of new pharmaceutical agents. A facile synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinolines that is achieved by a photoinduced formal [4+2] cycloaddition reaction of acyclic α,β-unsaturated amides and imides with N,N-dialkylanilines under visible-light irradiation, in which a