929484
FBnG-C3-PEG1-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
(R)-2-acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-8-yl)thio)-N-(3-(3-aminopropoxy)propyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable