Key Documents
929417
Sigma-Aldrich
Ribavirin-(ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)
≥98 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C3H12N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.17
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.11
Pureté isotopique
≥98 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Changement de masse
M+5
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable