925462
Maleimide poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 15,000, lactide:glycolide 50:50
Synonyme(s) :
Maleimide-PEG-b-PLGA, Maleimide-PEG-PLGA
About This Item
Produits recommandés
Ratio alimentaire
50:50±5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
lactide:glycolide 50:50
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 12000-18000 g/mol
PLGA average Mn 15,000
Adéquation
conforms to structure for NMR
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3