922943
TpOx-Ph-p-CF3
Synonyme(s) :
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(4-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole, TpOx-Ph-CF3 Series
About This Item
Produits recommandés
Description
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Niveau de qualité
Bande interdite
2.94 eV (Optical, Solution state)
Température de transition
crystalline phase to discotic phase 145 °C (heating)
isotropic phase to discotic phase 276 °C (cooling)
discotic phase to isotropic phase 281 °C (heating)
discotic phase to crystalline phase <74 °C (cooling)
Solubilité
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg/mL, DMSO < 0.23 mg/mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
ε (coefficient d'extinction)
104,000 M-1cm-1
Fluorescence
λem 526 nm, quantum yield 0.51 (pSS(nm) = 255; Fluorescence lifetime (ns) = 7.31)
Énergie orbitale
HOMO -5.44 eV (CV)
LUMO -2.5 eV (CV)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.