920819
mPEG functionalized alginate
5% +/- 2% PEGylation, PEG average Mn 1k
Synonyme(s) :
PEGylated alginate, PEGylated low viscosity alginate, PEGylated sodium alginate
Forme
(solid or chunk(s) or fiber)
Poids mol.
PEG average Mn 1k
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable