Principaux documents
919721
Sigma-Aldrich
Methyl-13C, d1 alcohol
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CDH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.04
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup