Key Documents
918970
Sigma-Aldrich
VincePhos
≥95%
Synonyme(s) :
7,7,9,9-Tetramethyl-8-(2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H51O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.74
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Application
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
David M Barnes et al.
The Journal of organic chemistry, 84(8), 4873-4892 (2019-01-11)
Dasabuvir (1) is an HCV polymerase inhibitor which has been developed as a part of a three-component direct-acting antiviral combination therapy. During the course of the development of the synthetic route, two novel coupling reactions were developed. First, the copper-catalyzed
Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Promoted by Biaryl Phosphorinane Ligands.
Laffoon S D, et al.
ACS Catalysis, 9(12), 11691-11708 (2019)