Key Documents
918873
Sigma-Aldrich
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.11
Numéro Beilstein :
1699096
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Qualité
reagent grade
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Concentration
95% in D2O
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup