Key Documents
912484
Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
carbazole, carbazole-d8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D8HN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥95% (CP)
Changement de masse
M+8
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2