90795
Tributyl borate
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Boric acid tributylester, Tributoxyborane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.95 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
Point d'ébullition
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A catalyst in the synthesis of dihydropyrimidinone derivatives via the Biginelli reaction.
- A boron oxide source to prepare carbon nanotube-B2O3 nanocomposite by solvothermal method.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup