Key Documents
907707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-butyric acid-3,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2H5CH13CH3CO2H
Poids moléculaire :
105.11
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+3
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stab
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C