907014
Coolade
About This Item
Produits recommandés
Forme
paste
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
27-30 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Description générale
Click here for more information.
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.