Principaux documents
901460
Sigma-Aldrich
Dimethyl (terephthalate-13C8)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Dimethyl terephthalate-1,2,3,4,5,6,α,α′-13C8
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C8C2H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.13
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
flakes
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
O=[13C](OC)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13C](OC)=O)[13CH]=[13CH]1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable