901444
TSPO1
Synonyme(s) :
Diphenyl[4-(triphenylsilyl)phenyl]phosphine oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
[Si](c4ccc(cc4)[P](=O)(c6ccccc6)c5ccccc5)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C36H29OPSi/c37-38(30-16-6-1-7-17-30,31-18-8-2-9-19-31)32-26-28-36(29-27-32)39(33-20-10-3-11-21-33,34-22-12-4-13-23-34)35-24-14-5-15-25-35/h1-29H
Clé InChI
TXBFHHYSJNVGBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable