Key Documents
900909
L-Valine-13C, d5 (2,3,4,4,4-d5, pro-R-methyl-13C)
≥90 atom % D, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4D5H6NO2
Poids moléculaire :
123.17
Code UNSPSC :
12352209
Pureté isotopique
≥97 atom % 13C
≥90 atom % D
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Pureté optique
≥98% (at α-carbon)
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Changement de masse
M+6
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable