Key Documents
900844
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)3COD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Qualité
reagent grade
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3835 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup