Principaux documents
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
Synonyme(s) :
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Formule linéaire :
CH3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
33.05
Numéro Beilstein :
1730948
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Qualité
reagent grade
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
Point d'ébullition
65.5 °C (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup