Principaux documents
900732
p-Xylene-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
1,4-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CD3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Poids mol.
111.22
Indice de réfraction
n20/D 1.4944 (lit.)
Point d'ébullition
135.4 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25.00 °C - closed cup