900364
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 980 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonyme(s) :
Au Nanorods
Forme
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Concentration
35 μg/mL in H2O
Longueur
57-61 nm
Diamètre
10 nm
pH
5
Température de transition
flash point >230 °F
Densité
0.9919 g/mL
λmax
980 nm
Température de stockage
2-8°C
Description générale
- Longitudinal peak = 980 nm (± 15 nm)
- Longitudinal absorbance OD =1
- Transverse peak = 513 nm (± 5 nm)
- Transverse absorbance OD = 0.2
Application
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable