88424
3-(2-Thienyl)-L-alanine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-α-Amino-2-thiophenepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −30.5±1.5°, c = 1% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
255-263 °C (dec.) (lit.)
~260 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Clé InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable