809659
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Synonyme(s) :
Vitamin B6 (pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
Clé InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
Description générale
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable