Key Documents
807591
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Code UNSPSC :
12141740
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
Flash point >230 °F
Niveau de qualité
Forme
suspension
Concentration
5 mg/mL (in water)
Diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Couleur
gray
Densité
1.0035 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Application
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable