796050
D-Alanine-1-13C, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
C[C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i3+1,4+1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-JKHYPSIWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable