791377
1-Butene-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
C=CC[13CH3]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i2+1
Clé InChI
VXNZUUAINFGPBY-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80 °C - closed cup