Key Documents
777838
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane
97%
Synonyme(s) :
3-Oxetanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453
Densité
1.042 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
Clé InChI
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
130.0 °F
Point d'éclair (°C)
54.44 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1