Principaux documents
777439
Sigma-Aldrich
mono-Methyl-13C,d3 fumarate
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4D3H3O4
Poids moléculaire :
134.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
OC(/C=C/C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1+1D3
Clé InChI
NKHAVTQWNUWKEO-MDSLSSOTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable