773239
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
(1,4-phenylene) ester, 1,4-Phenylene bismethacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>99.0%
Forme
solid
Contient
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Pf
89-91 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
Clé InChI
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable