77262
Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
Ammonium pentadecafluorooctanoate, Perfluorocaprylic acid ammonium salt, Perfluorooctanoic acid ammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (NT)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
Clé InChI
YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves