769789
Resomer® RG 757 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Synonyme(s) :
Resomer® RG 757 S, PLGA
Forme
amorphous
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 75:25
Viscosité
0.9-1.3 dL/g
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clé InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable