Key Documents
768286
Sigma-Aldrich
Diisononyl phthalate-d4
98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers
Synonyme(s) :
Deuterated diisononyl phthalate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26D4H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.63
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable