Key Documents
767727
Sigma-Aldrich
Chloro(5-methoxy-2-{1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl}phenyl-C)(1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)
greener alternative
97%
Synonyme(s) :
Chloro[5-methoxy-2-[1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl]phenyl- C][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopenta dien-1-yl]iridium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H31ClIrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
617.20
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
~1% Dichloromethane
Pf
200-239 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2ccc(cc2)\N=C(/C)c3ccc(OC)cc3[Ir]Cl
InChI
1S/C16H16NO2.C5H5.ClH.Ir/c1-12(13-4-8-15(18-2)9-5-13)17-14-6-10-16(19-3)11-7-14;1-2-4-5-3-1;;/h4,6-11H,1-3H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/b17-12+;;;
Clé InChI
JZDNDPJBPBFFCT-DPSBJRLESA-M
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
A versatile catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Chao Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(41), 7548-7552 (2010-11-03)