760013
3-Hydroxybenzisoxazole
97%
Synonyme(s) :
1,2-Benzisoxazol-3-ol, 1,2-Benzisoxazolin-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisoxazole, Benzo[d]isoxazol-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
140-145 °C
Chaîne SMILES
Oc1noc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable