Key Documents
755729
Sigma-Aldrich
(±)-Nicotine-(pyridine-d4)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
2,3,4,6-Tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D4H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CCCN2C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D
Clé InChI
SNICXCGAKADSCV-MNYIHESISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F
Point d'éclair (°C)
101 °C