Key Documents
754404
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH-(phenyl-d5)
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Boc-D-Phenylalanine-(phenyl-d5)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14D5H14NO4
Poids moléculaire :
270.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
78-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-IYMQPUKBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable