Key Documents
750360
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
268-273 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable