749435
DL-Glutamic acid-2,4,4-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Aminopentanedioic acid-2,4,4-d3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
185 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(CC([2H])(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-UHVFUKFASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable