Key Documents
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
66-67 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable